4,7-Difenil-1,10-fenantrolina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
158320010 158320050 158320250
ACRO158320010EA 164 EUR
ACRO158320010 ACRO158320050 ACRO158320250
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina 99%
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina
Formula: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004976
Núm. CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 218 to 222 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %