4,7-Difenil-1,10-fenantrolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
A14258.03 A14258.06 A14258.14
A14258.03EA 104 EUR
A14258.03 A14258.06 A14258.14
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina ≥98%
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina
Purity: 98+% CAS No.: 1662-01-7 Molecular Formula: C24H16N2 Formula Weight: 332.41 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 261048
Formula: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004976
Núm. CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1