4,7-Difenil-1,10-fenantrolina, blanco, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Bathophenanthroline is used as a bidentate ligand and for the colorimetric determination of iron.
Bathophenanthroline is used as a bidentate ligand and for the colorimetric determination of iron.
Soluble in 95% ethanol:chloroform (2:1) (50 mg/ml. Insoluble in water.
Formula:
C₂₄H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 215…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004976 Núm. CAS: 1662-01-7 EINECS: 216-767-1 |