4,7-Difenil-1,10-fenantrolina, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 132 EUR
11880-1G-F 11880-5G-F
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina, Supelco®
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina
Formula: C₂₄H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 508 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004976
Núm. CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=5abaea183ad59c2796879d539bf80c751c673354&prid=web&clid=SAPDAM