1-Feniltetrazol-5-tiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fenil-1H-tetrazol-5-tiol
A12656.14
A12656.22
A12656.36
A12656.14EA
46.7
EUR
A12656.14
A12656.22
A12656.36
1-Feniltetrazol-5-tiol ≥99%
1-Feniltetrazol-5-tiol
Purity: 99%
CAS No.: 86-93-1
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 139068
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003129
Formula:
C₇H₆N₄S Pto. de fusión: ∼ 145 °C (desc.) Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003129 Núm. CAS: 86-93-1 EINECS: 201-710-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |