Linoleato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 9Z,12Z-Octadecadienoic acid ethyl ester, Linoleic acid ethyl ester, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid ethyl ester, (9Z,12Z)-Ethyl octadeca-9,12-dienoate
10008198-100 10008198-50 10008198-500 10008198-1
CAYM10008198-100EA 29.7 EUR
CAYM10008198-100 CAYM10008198-50 CAYM10008198-500 CAYM10008198-1
Linoleato de etilo
Linoleato de etilo
Formula: C₂₀H₃₆O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009535
Núm. CAS: 544-35-4
EINECS: 208-868-4