(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A11431.14
A11431.22
A11431.36
A11431.14EA
27.5
EUR
A11431.14
A11431.22
A11431.36
(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de etilo ≥97%
(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 2396-84-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1362941
MDL No.: MFCD00009296
Formula:
C₈H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 195…196 °C Densidad: 0,948 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009296 Núm. CAS: 2396-84-1 EINECS: 219-258-2 |