Ácido linoleico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 70.6 EUR
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Ácido linoleico 99%
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 229…230 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 13,05527
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %