Ácido linoleico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07949.06
L07949.14
L07949.22
L07949.06EA
63.6
EUR
L07949.06
L07949.14
L07949.22
Ácido linoleico 95%
Ácido linoleico
Purity: 95%
CAS No.: 60-33-3
Molecular Formula: C18H32O2
Formula Weight: 280.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₈H₃₂O₂ Pto. Ebullición: 230 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 0,902 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064241 Núm. CAS: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Índice Merck: 14,5505 |