Ácido linoleico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 42.9 EUR
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Ácido linoleico
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Pto. Ebullición: 360
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 13,05527