Ácido linoleico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
8.43483.0025EA 372 EUR
8.43483.0025 8.43483.0100 8.43483.8100
Ácido linoleico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 13,05527
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 280.45 g/mol
Boiling Point 230 °C (21 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)