Ácido linoleico, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 193 EUR
62230-25ML-F 62230-5ML-F
Ácido linoleico, Supelco®
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=d706be2418dfecf2812ea64dd7f2128e2448bc49&prid=web&clid=SAPDAM