Ácido sórbico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido trans,trans-hexa-2,4-dienoico, Ácido hexa-2,4-dienoico
A16196.0B
A16196.0I
A16196.30
A16196.36
A16196.0BEA
86.5
EUR
A16196.0B
A16196.0I
A16196.30
A16196.36
Ácido sórbico ≥99%
Ácido sórbico
Purity: 99%
CAS No.: 110-44-1
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 1741831
Merck Reference: 14,8721
MDL No.: MFCD00002703
Formula:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 228 °C (desc.) Pto. de fusión: 132…135 °C Densidad: 1,205 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002703 Núm. CAS: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Índice Merck: 14,8721 |