Ácido sórbico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Ácido trans,trans-hexa-2,4-dienoico, Ácido hexa-2,4-dienoico
1.00662.5000 1.00662.9025
1.00662.5000EA 658 EUR
1.00662.5000 1.00662.9025
Ácido sórbico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200, SAFC®
Ácido sórbico
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002703
Núm. CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Índice Merck: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM