Potasio sorbato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (E,E)-Hexa-2,4-dienoato de potasio
A12844.0B A12844.0I A12844.30
A12844.0BEA 104 EUR
A12844.0B A12844.0I A12844.30
Potasio sorbato ≥99%
Potasio sorbato
Purity: 99% CAS No.: 24634-61-5 Molecular Formula: C6H7KO2 Formula Weight: 150.22 pH: 8,3 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00016546
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,361
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016546
Núm. CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Índice Merck: 14,7671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM