1,4-Pentadieno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Penta-1,4-diene
129860050 129860010
ACRO129860050EA 117 EUR
ACRO129860050 ACRO129860010
1,4-Pentadieno 99%
1,4-Pentadieno
Formula: C₅H₈
MW: 68.12 g/mol
Pto. Ebullición: 26 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –148 °C
Densidad: 0.65 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008665
Núm. CAS: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)