1,5-Hexadieno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexa-1,5-diene
A13650.14
A13650.22
A13650.36
A13650.14EA
41.4
EUR
A13650.14
A13650.22
A13650.36
1,5-Hexadieno ≥98%
1,5-Hexadieno
Purity: 98%
CAS No.: 592-42-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -141°
Boiling Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1731106
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00008666
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 58…60 °C Pto. de fusión: –141 °C Densidad: 0,692 Pto. de inflamación: –27 °C (–16 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008666 Núm. CAS: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN: 2458 ADR: 3,II |