1,7-Octadieno 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
129351000 129355000
ACRO129351000EA 106 EUR
ACRO129351000 ACRO129355000
1,7-Octadieno 98.5%
1,7-Octadieno
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 114…121 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008668
Núm. CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %