1,9-Decadieno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Deca-1,9-dieno
31207.09
31207.18
31207.09EA
145
EUR
31207.09
31207.18
1,9-Decadieno ≥97%
1,9-Decadieno
Purity: 97%
CAS No.: 1647-16-1
Molecular Formula: CH2=CH(CH2)6CH=CH2
Formula Weight: 138.25
Flash Point: 42°(107°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.75
Refractive Index: 1.4325
Boiling Point: 169°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008670
Formula:
C₁₀H₁₈ MW: 138,25 g/mol Pto. Ebullición: 169 °C Pto. de fusión: –71,8 °C Densidad: 0,75 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008670 Núm. CAS: 1647-16-1 EINECS: 216-711-6 UN: 3295 ADR: 3,III |