2,4-Dimetil-1,3-pentadieno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155360050 155360250 155361000
ACRO155360050EA 72.8 EUR
ACRO155360050 ACRO155360250 ACRO155361000
2,4-Dimetil-1,3-pentadieno 98%
2,4-Dimetil-1,3-pentadieno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008903
Núm. CAS: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %