1,6-Heptadiino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
309420050 309420010
ACRO309420050EA 212 EUR
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiino 98%
1,6-Heptadiino
Formula: C₇H₈
Pto. Ebullición: 111,5 °C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,805 g/cm³
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014925
Núm. CAS: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %