1,9-Decadiino ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13834.06 A13834.14
A13834.06EA 81.6 EUR
A13834.06 A13834.14
1,9-Decadiino ≥97%
1,9-Decadiino
Purity: 97% CAS No.: 1720-38-3 Molecular Formula: HC≡C(CH2)6C≡CH Formula Weight: 134.22 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 80-81°/10mm Beilstein Reference: 1734594 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014926
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –10,15 °C
Densidad: 0,822
Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014926
Núm. CAS: 1720-38-3
EINECS: 217-012-9
UN: 3295
ADR: 3,III