1,1,2,2-Tetrabromoetano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A12943.AD A12943.AK A12943.AU
A12943.ADEA 41.6 EUR
A12943.AD A12943.AK A12943.AU
1,1,2,2-Tetrabromoetano ≥97%
1,1,2,2-Tetrabromoetano
Purity: 97% CAS No.: 79-27-6 Molecular Formula: Br2CHCHBr2 Formula Weight: 345.67 Refractive Index: 1.6370 Boiling Point: 118-120°/15mm Merck Reference: 14,9185 UN No.: 2504 MDL No.: MFCD00000133
Formula: Br₂HCCHBr₂
MW: 345,65 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 2,967
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000133
Núm. CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,9185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM