4'-Bromo-2'-cloroacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18652.14
A18652.22
A18652.14EA
91.6
EUR
A18652.14
A18652.22
4'-Bromo-2'-cloroacetanilida ≥98%
4'-Bromo-2'-cloroacetanilida
Purity: 98+%
CAS No.: 3460-23-9
Molecular Formula: C8H7BrClNO
Formula Weight: 248.51
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2719133
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl) MW: 248.51 g/mol Pto. de fusión: 151…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040852 Núm. CAS: 3460-23-9 |