Bromopiruvato de etilo 80-85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
118150250 118151000
ACRO118150250EA 85.9 EUR
ACRO118150250 ACRO118151000
Bromopiruvato de etilo 80-85%
Bromopiruvato de etilo
Formula: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
MW: 195.01 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C (15 mmHg)
Densidad: 1.55 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000204
Núm. CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Ag) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %