Bromopiruvato de etilo ≥75%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
L00582.06
L00582.14
L00582.22
L00582.06EA
29
EUR
L00582.06
L00582.14
L00582.22
Bromopiruvato de etilo ≥75%, grado técnico
Bromopiruvato de etilo
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85%
CAS No.: 70-23-5
Molecular Formula: C5H7BrO3
Formula Weight: 195.02
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 98-100°/10mm
Beilstein Reference: 1760158
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000204
Formula:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ MW: 195.01 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C (10 mmHg) Densidad: 1.555 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000204 Núm. CAS: 70-23-5 EINECS: 200-729-6 UN: 3265 ADR: 8 III |