Ácido 3-bromo-2-oxopropionico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00720.04
L00720.09
L00720.18
L00720.04EA
31.7
EUR
L00720.04
L00720.09
L00720.18
Ácido 3-bromo-2-oxopropionico ≥97%
Ácido 3-bromo-2-oxopropionico
Purity: 97%
CAS No.: 1113-59-3
Molecular Formula: C3H3BrO3
Formula Weight: 166.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 1746786
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002587
Formula:
BrH₂CC(O)COOH Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 75…80 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002587 Núm. CAS: 1113-59-3 EINECS: 214-206-5 UN: 3261 ADR: 8,II |