Cloruro de 3-bromopropionilo 95% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopropanoyl chloride
161990250 161991000
ACRO161990250EA 91.5 EUR
ACRO161990250 ACRO161991000
Cloruro de 3-bromopropionilo 95% tech.
Cloruro de 3-bromopropionilo
Formula: BrH₂CCH₂COOCl
MW: 171,42 g/mol
Pto. Ebullición: 55…57 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,7 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000746
Núm. CAS: 15486-96-1
EINECS: 239-515-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %