Cloruro de 5-bromovalerilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18046.14
A18046.06
A18046.14EA
272
EUR
A18046.14
A18046.06
Cloruro de 5-bromovalerilo ≥98%
Cloruro de 5-bromovalerilo
Purity: 98%
CAS No.: 4509-90-4
Molecular Formula: C5H8BrClO
Formula Weight: 199.46
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Irritating
Boiling Point: 43-45°/0.2mm
Beilstein Reference: 1745663
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013660
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃COOCl Pto. Ebullición: 43…45 °C (0,2 mmHg) Densidad: 1,49 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013660 Núm. CAS: 4509-90-4 UN: 3265 ADR: 8,II |