Cloruro de 6-bromohexanoílo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11063.06 A11063.14 A11063.22
A11063.06EA 45.9 EUR
A11063.06 A11063.14 A11063.22
Cloruro de 6-bromohexanoílo ≥97%
Cloruro de 6-bromohexanoílo
Purity: 97% CAS No.: 22809-37-6 Molecular Formula: C6H10BrClO Formula Weight: 213.50 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Acrid Boiling Point: 119-120°/9mm Beilstein Reference: 1749739 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000761
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
Pto. Ebullición: 119…120 °C (9 mmHg)
Densidad: 1,397
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000761
Núm. CAS: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
UN: 3265
ADR: 8,II