Cloruro de bromoacetilo ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0900.0500 B0900-25G B0900-500G
TCIAB0900.0500EA 421 EUR
TCIAB0900.0500 TCIAB0900-25G TCIAB0900-500G
Cloruro de bromoacetilo ≥85.0% (por GC)
Cloruro de bromoacetilo
Formula: BrCH₂COOCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000724
Núm. CAS: 22118-09-8
EINECS: 244-790-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=553e1ec9ea6ba296d96133bd44372e2a2c98d30e&vid=553e1ec9ea6ba296d96133bd44372e2a2c98d30e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %