4'-Bromoacetanilida 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

171571000 171570250 171575000
ACRO171571000EA 109 EUR
ACRO171571000 ACRO171570250 ACRO171575000
4'-Bromoacetanilida 98%
4'-Bromoacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 166…170 °C
Densidad: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000092
Núm. CAS: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Índice Merck: 13,01383

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR