4'-Bromoacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromoacetanilide, N-(4-Bromophenyl)acetamide
L02924.18
L02924.30
L02924.18EA
52.1
EUR
L02924.18
L02924.30
4'-Bromoacetanilida ≥98%
4'-Bromoacetanilida
Purity: 98%
CAS No.: 103-88-8
Molecular Formula: C8H8BrNO
Formula Weight: 214.06
Odour: Odourless
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 2208091
Merck Reference: 14,1399
MDL No.: MFCD00000092
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₄Br) MW: 214.06 g/mol Pto. Ebullición: 347 Pto. de fusión: 166…171 °C Densidad: 1.717 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000092 Núm. CAS: 103-88-8 EINECS: 203-154-9 Índice Merck: 13,01383 |