5-Bromovalerato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156540250 156541000
ACRO156540250EA 115 EUR
ACRO156540250 ACRO156541000
5-Bromovalerato de etilo 99%
5-Bromovalerato de etilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 104…109 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,32 g/cm³
Pto. de inflamación: 103 °C
Número MDL: MFCD00000266
Núm. CAS: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %