5-Bromovalerato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11952.22
A11952.14
A11952.36
A11952.22EA
196
EUR
A11952.22
A11952.14
A11952.36
5-Bromovalerato de etilo ≥98%
5-Bromovalerato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 14660-52-7
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1752023
MDL No.: MFCD00000266
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃ Pto. Ebullición: 227 °C Densidad: 1,306 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000266 Núm. CAS: 14660-52-7 EINECS: 238-705-2 |