5-Bromovalerato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
126460100 126460250
ACRO126460100EA 82.3 EUR
ACRO126460100 ACRO126460250
5-Bromovalerato de metilo 97%
5-Bromovalerato de metilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Pto. Ebullición: 79…80 °C (5,33 hPa)
Densidad: 1,36 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Número MDL: MFCD00000265
Núm. CAS: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %