Ácido 11-bromoundecanoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 52.7 EUR
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
Ácido 11-bromoundecanoico 98%
Ácido 11-bromoundecanoico
Formula: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Pto. Ebullición: 173…174 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 48…51 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002732
Núm. CAS: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)