Ácido 2,3-dibromobutírico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L04841.06
L04841.14
L04841.06EA
24
EUR
L04841.06
L04841.14
Ácido 2,3-dibromobutírico ≥97%
Ácido 2,3-dibromobutírico
Purity: 97%
CAS No.: 600-30-6
Molecular Formula: C4H6Br2O2
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 100-110°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014334
Formula:
H₃C(BrCH)₂COOH Pto. Ebullición: 100…110 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014334 Núm. CAS: 600-30-6 EINECS: 209-992-1 UN: 3261 ADR: 8,III |