Ácido 4-bromobutírico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromobutanoic acid
133470050 133470250 133471000
ACRO133470050EA 51.6 EUR
ACRO133470050 ACRO133470250 ACRO133471000
Ácido 4-bromobutírico 98%
Ácido 4-bromobutírico
Formula: BrH₂C(CH₂)₂COOH
MW: 167 g/mol
Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28…32 °C
Pto. de inflamación: 124 °C
Número MDL: MFCD00002817
Núm. CAS: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %