Ácido 4-bromobutírico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromobutanoic acid
A12870.09
A12870.18
A12870.30
A12870.09EA
54.1
EUR
A12870.09
A12870.18
A12870.30
Ácido 4-bromobutírico ≥97%
Ácido 4-bromobutírico
Purity: 97%
CAS No.: 2623-87-2
Molecular Formula: Br(CH2)3CO2H
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 129-131°/11mm
Beilstein Reference: 1743056
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002817
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂COOH MW: 167 g/mol Pto. Ebullición: 129…131 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 31…33 °C Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002817 Núm. CAS: 2623-87-2 EINECS: 220-083-9 UN: 3261 ADR: 8,III |