Ácido 5-bromovalérico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 92.6 EUR
8.18329.0050 8.18329.0250
Ácido 5-bromovalérico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 5-bromovalérico
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004414
Núm. CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C