Ácido 6-bromocaproico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 6-bromohexanoico
165670250 165671000 165675000
ACRO165670250EA 65.9 EUR
ACRO165670250 ACRO165671000 ACRO165675000
Ácido 6-bromocaproico 98%
Ácido 6-bromocaproico
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
MW: 195.06 g/mol
Pto. Ebullición: 165…170 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 32…35 °C
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004422
Núm. CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %