Ácido 6-bromocaproico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 6-bromohexanoico
A15761.14
A15761.22
A15761.36
A15761.14EA
68
EUR
A15761.14
A15761.22
A15761.36
Ácido 6-bromocaproico ≥98%
Ácido 6-bromocaproico
Purity: 98+%
CAS No.: 4224-70-8
Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 95°(203°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 165-170°/20mm
Beilstein Reference: 1749740
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004422
Formula:
BrH₂C(CH₂)₄COOH Pto. Ebullición: 165…170 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 32…35 °C Densidad: 1,4068 g/cm³ (30 °C) Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004422 Núm. CAS: 4224-70-8 EINECS: 224-176-5 UN: 3261 ADR: 8,III |