Ácido bromoacético ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000
8.02260.0005EA 32.6 EUR
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000
Ácido bromoacético ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido bromoacético
Formula: BrCH₂COOH
Pto. Ebullición: 206 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 46…49 °C
Densidad: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002678
Núm. CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01384
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 93.8 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 138.94 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.158 hPa (25 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)