Bromofluoroacetato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
B21579.06
B21579.14
B21579.06EA
56.1
EUR
B21579.06
B21579.14
Bromofluoroacetato de etilo ≥97%
Bromofluoroacetato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 401-55-8
Molecular Formula: FBrCHCO2CH2CH3
Formula Weight: 184.99
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4255
Boiling Point: 154°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042095
Formula:
BrFCHCOOCH₂CH₃ MW: 184,99 g/mol Pto. Ebullición: 154 °C Densidad: 1,540 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042095 Núm. CAS: 401-55-8 EINECS: 206-928-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |