Bronopol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
158820250
158821000
158825000
ACRO158820250EA
57.3
EUR
ACRO158820250
ACRO158821000
ACRO158825000
Bronopol 98%
Bronopol
Formula:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH MW: 199.99 g/mol Pto. Ebullición: 388 Pto. de fusión: >120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007390 Núm. CAS: 52-51-7 EINECS: 200-143-0 UN: 3241 ADR: 4.1 III Índice Merck: 13,01432 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥120 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex Br) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |