Bronopol ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol

A11639.22 A11639.36 A11639.PG
A11639.22EA 154 EUR
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol

Purity: 98+% CAS No.: 52-51-7 Molecular Formula: C3H6BrNO4 Formula Weight: 199.99 pH: 5-7 Melting Point: ca 122-132° Beilstein Reference: 1705868 Merck Reference: 14,1447 UN No.: 3241 MDL No.: MFCD00007390

Formula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Pto. Ebullición: 388 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼122…132 °C
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007390
Núm. CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,1447

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR