1-Bromo-2-metoxietano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromoethyl methyl ether
402980050
402980250
402981000
402985000
ACRO402980050EA
51.1
EUR
ACRO402980050
ACRO402980250
ACRO402981000
ACRO402985000
1-Bromo-2-metoxietano 95%
1-Bromo-2-metoxietano
Formula:
BrH₂CCH₂OCH₃ MW: 138,99 g/mol Pto. Ebullición: 107…110 °C (760 mmHg) Densidad: 1,46 g/cm³ Pto. de inflamación: 28 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000236 Núm. CAS: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |