10-Bromo-1-decanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
10-Bromodecanol
B21483.03
B21483.06
B21483.03EA
30.1
EUR
B21483.03
B21483.06
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Purity: 95%
CAS No.: 53463-68-6
Molecular Formula: Br(CH2)10OH
Formula Weight: 237.19
Flash Point:
Formula:
HO(CH₂)₉CH₂Br MW: 237,18 g/mol Pto. Ebullición: 165…169 °C (10 mmHg) Densidad: 1,190 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041681 Núm. CAS: 53463-68-6 EINECS: 258-572-4 |