11-Bromo-1-undecanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
293440100
293440500
ACRO293440100EA
50.2
EUR
ACRO293440100
ACRO293440500
11-Bromo-1-undecanol 97%
11-Bromo-1-undecanol
Formula:
HO(CH₂)₁₀CH₂Br MW: 251,21 g/mol Pto. Ebullición: 165…170 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 42…47 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004752 Núm. CAS: 1611-56-9 EINECS: 216-554-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥96.0 % |